2-Acetamido-5-nitropyridine
Synonyms: 2-Acetylamino-5-nitropyridine
013106-5G 013106-1G
FLUO013106-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013106-5G FLUO013106-1G
2-Acetamido-5-nitropyridine
2-Acetamido-5-nitropyridine
Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833973
Numéro CAS: 5093-64-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité