2-Acétyl-5-nitrobenzofuranne
013109-1G 013109-5G
FLUO013109-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013109-1G FLUO013109-5G
2-Acétyl-5-nitrobenzofuranne
2-Acétyl-5-nitrobenzofuranne
Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051634
Numéro CAS: 23136-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité