Anhydride 3-chlorophtalique
Synonyms: 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
013484-5G 013484-25G
FLUO013484-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013484-5G FLUO013484-25G
Anhydride 3-chlorophtalique
Anhydride 3-chlorophtalique
Formule: C₈H₃ClO₃
MW: 182,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023107
Numéro CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité