Acide 3-méthyl-2-furoïque
Synonyms: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
013650-5G 013650-1G
FLUO013650-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013650-5G FLUO013650-1G
Acide 3-méthyl-2-furoïque
Acide 3-méthyl-2-furoïque
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014111
Numéro CAS: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité