3-Méthyl-2-furoate de méthyle
Synonyms: Methyl 3-methylfuran-2-carboxylate
013654-5G 013654-25G
FLUO013654-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013654-5G FLUO013654-25G
3-Méthyl-2-furoate de méthyle
3-Méthyl-2-furoate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014110
Numéro CAS: 6141-57-7
EINECS: 228-131-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité