5-Méthyl-2-furoate de méthyle
Synonyms: Methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
013655-5G 013655-1G
FLUO013655-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013655-5G FLUO013655-1G
5-Méthyl-2-furoate de méthyle
5-Méthyl-2-furoate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116374
Numéro CAS: 2527-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité