4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
013850-5G 013850-1G
FLUO013850-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013850-5G FLUO013850-1G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Numéro MDL: MFCD01632197
Numéro CAS: 1009-35-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité