5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
013851-1G 013851-5G
FLUO013851-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013851-1G FLUO013851-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
Numéro MDL: MFCD01632196
Numéro CAS: 50594-78-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité