Trifluoromethanesulfonate de zinc
Synonyms: Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
013959-25G 013959-5G
FLUO013959-25GEA 0 EUR InStock
FLUO013959-25G FLUO013959-5G
Trifluoromethanesulfonate de zinc
Trifluoromethanesulfonate de zinc
Formule: C₂F₆O₆S₂Zn
MW: 363,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013229
Numéro CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité