1-(2-Chlorobenzyl)pipérazine
014883-1G 014883-5G
FLUO014883-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014883-1G FLUO014883-5G
1-(2-Chlorobenzyl)pipérazine
1-(2-Chlorobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂
Numéro MDL: MFCD01860843
Numéro CAS: 17532-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité