Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Synonyms: 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
CFF204.5 CFF204.10 017268-5G 017268-1G
CHMPCFF204.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF204.5 CHMPCFF204.10 FLUO017268-5G FLUO017268-1G
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221070
Numéro CAS: 108124-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité