2-Acetamido-5-aminopyridine
Synonyms: 2-(Acetylamino)-5-aminopyridine
018015-1G 018015-5G
FLUO018015-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018015-1G FLUO018015-5G
2-Acetamido-5-aminopyridine
2-Acetamido-5-aminopyridine
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160311
Numéro CAS: 29958-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité