1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine
018139-1G 018139-5G
FLUO018139-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018139-1G FLUO018139-5G
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂
Numéro MDL: MFCD02094727
Numéro CAS: 63854-31-9
EINECS: 264-514-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité