5-Méthoxybenzofuranne
018772-1G 018772-5G
FLUO018772-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018772-1G FLUO018772-5G
5-Méthoxybenzofuranne
5-Méthoxybenzofuranne
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079770
Numéro CAS: 13391-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité