1-(4-tert-Butylbenzyl)pipérazine
019236-1G 019236-100G 019236-25G 019236-5G
FLUO019236-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019236-1G FLUO019236-100G FLUO019236-25G FLUO019236-5G
1-(4-tert-Butylbenzyl)pipérazine
1-(4-tert-Butylbenzyl)pipérazine
Formule: C₁₅H₂₄N₂
MW: 232,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082594
Numéro CAS: 956-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité