1-(3-Cyanobenzyl)pipérazine
Synonyms: 3-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
021563-5G 021563-1G
FLUO021563-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021563-5G FLUO021563-1G
1-(3-Cyanobenzyl)pipérazine
1-(3-Cyanobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,27 g/mol
Numéro CAS: 203047-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité