1-(3-Bromobenzyl)pipérazine
021569-5G 021569-1G
FLUO021569-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021569-5G FLUO021569-1G
1-(3-Bromobenzyl)pipérazine
1-(3-Bromobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₅BrN₂
Numéro MDL: MFCD02211309
Numéro CAS: 423154-81-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité