Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-2-fluoropyridine

Synonyms: 2-Fluoro-3-pyridylamine, 2-Fluoropyridin-3-amine

033249-1G 033249-5G
FLUO033249-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033249-1G FLUO033249-5G
3-Amino-2-fluoropyridine
3-Amino-2-fluoropyridine


Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095248
Numéro CAS: 1597-33-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité