Brij® 35
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
786-521 786-351
786-521EA 127 EUR InStock
786-521 786-351
Brij® 35
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité