Brij® 58
Fournisseur: G Bioscienes
786-522EA 315 EUR InStock
786-522 786-352
Brij® 58
Brij® 58
Formule: C₅₆H₁₁₄O₂₁
MW: 1123,51 g/mol
Numéro CAS: 9004-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité