Brij® 35 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
DG003 DG004
DG003EA 385 EUR InStock
DG003 DG004
Brij® 35 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité