Brij® 58 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: G Bioscienes
DG005 DG006
DG005EA 401 EUR InStock
DG005 DG006
Brij® 58 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Brij® 58
G-Biosciences’ Proteomic Grade Detergent Solutions contain reduced peroxides and carbonyl compounds. In addition, the detergents have less than 50µS conductivity. These detergents are offered as sterile, 10% aqueous solutions, sealed under inert gas, and are suitable for protein applications. These non-ionic detergents are suitable for isolating membrane-protein complexes.
Formule: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Numéro MDL: MFCD00080892
Numéro CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité