Sodium hydroxyde
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Hydroxyde de sodium
S047EA 157 EUR InStock
S047
Sodium hydroxyde
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323 °C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1823
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité