Sodium hydroxyde 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
Synonyms: Caustic soda
1.00233.9950 1.00233.9025
1.00233.9950EA 0 EUR InStock
1.00233.9950 1.00233.9025
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité