Brij® 35 30% en solution aqueuse, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Brij® L23
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01894.0100EA 40 EUR InStock
1.01894.0100 1.01894.1000
Brij® 35 30% en solution aqueuse, Millipore®
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité