Acide chlorhydrique 36%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15186.1000EA 84.8 EUR InStock
1.15186.1000
Acide chlorhydrique 36%, Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité