Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N), SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
4.80934.1000 4.80934.9025
4.80934.1000EA 106 EUR InStock
4.80934.1000 4.80934.9025
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N), SAFC®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité