Cyclohexane
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.02830.9190EA 0 EUR InStock
1.02830.9190
Cyclohexane
Cyclohexane
Formule: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Point d'ébullition: 81 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
ONU: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité