Adipate de bis(2-éthylhexyle), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01453.9050EA 0 EUR InStock
8.01453.9050 8.01453.1000 8.01453.0100 8.01453.9999 8.01453.9025
Adipate de bis(2-éthylhexyle), Sigma-Aldrich®
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009496
Numéro CAS: 103-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point -68 - -66 °C
Molar Mass 370.57 g/mol
Boiling Point 247 - 252 °C (27 hPa)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Refractive Index 1.447 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C DIN 51794
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité