L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Polyoxyethylene(23)lauryl ether, Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether, Brij® L23
MQ200
8.01962.0250 8.01962.1000 8.01962.9025
8.01962.0250EA 35 EUR InStock
8.01962.0250 8.01962.1000 8.01962.9025
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199.56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point 36 - 42 °C
Molar Mass 582.8 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 7.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité