Anhydride 4,5-difluorophtalique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14389.0001EA 205 EUR InStock
8.14389.0001 8.14389.9999
Anhydride 4,5-difluorophtalique, Sigma-Aldrich®
Anhydride 4,5-difluorophtalique
Formule: C₈H₂F₂O₃
MW: 184,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08695033
Numéro CAS: 18959-30-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 92 - 96 °C
Molar Mass 184.09 g/mol
Boiling Point 92 - 96 °C (14 hPa)
Flash Point 73 °C
Density 0.975 g/cm3
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité