Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2-Diisopropylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14553.0100 8.14553.0250
8.14553.0100EA 59.1 EUR InStock
8.14553.0100 8.14553.0250
Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium, Sigma-Aldrich®
Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium
Formule: C₈H₁₉Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012496
Numéro CAS: 4261-68-1
EINECS: 224-238-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 200.15 g/mol
pH 4.0 - 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité