Brij® 58 stabilisé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Polyoxyethylene (20) cetyl ether, Polyethylene glycol hexadecyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 45.7 EUR InStock
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 stabilisé, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Formule: C₅₆H₁₁₄O₂₁
MW: 1123,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080892
Numéro CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité