Diisodécyle phtalate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: DIDP, Phthalic acid diisodecyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14732.0100 8.14732.1000
8.14732.0100EA 30.2 EUR InStock
8.14732.0100 8.14732.1000
Diisodécyle phtalate, Sigma-Aldrich®
Diisodécyle phtalate
Formule: C₂₈H₄₆O₄
MW: 446,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048389
Numéro CAS: 26761-40-0
EINECS: 247-977-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.00028 g/l (24 °C)
Melting Point -50 °C
Molar Mass 446.66 g/mol
Boiling Point 250 - 267 °C (7 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 380 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité