Terpinéol, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14759.1000 8.14759.2500
8.14759.1000EA 75.3 EUR InStock
8.14759.1000 8.14759.2500
Terpinéol, Sigma-Aldrich®
Terpinéol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00166983
Numéro CAS: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 214 - 217 °C
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Density 0.930 - 0.935 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité