Saccharine sodique dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17042.1000 8.17042.9025 8.17042.5000
8.17042.1000EA 391 EUR InStock
8.17042.1000 8.17042.9025 8.17042.5000
Saccharine sodique dihydraté, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., USP, SAFC®
Saccharine sodique dihydraté
Formule: C₇H₅NNaO₃S·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00151213
Numéro CAS: 6155-57-3
EINECS: 204-886-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité