2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18238.0005EA 84.3 EUR InStock
8.18238.9999 8.18238.0005
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenylpyrilium tetrafluoroborate
Formule: C₂₃H₁₇BF₄O
MW: 396,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012001
Numéro CAS: 448-61-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 252 - 255 °C
Molar Mass 396.2 g/mol
Hill Formula C23H17BF4O
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité