L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Éthanolate de magnésium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
MQ200
8.18894.0100 8.18894.0500
8.18894.0100EA 90.7 EUR InStock
8.18894.0100 8.18894.0500
Éthanolate de magnésium, Sigma-Aldrich®
Éthanolate de magnésium
Formule: C₄H₁₀MgO₂
MW: 114.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009060
Numéro CAS: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
ONU: 3205
ADR: 4.2 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Ignition Point 70 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité