Di(acétate) de dibutylétain, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Di-n-butyltin diacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20386.0100 8.20386.9010
8.20386.0100EA 91.4 EUR InStock
8.20386.0100 8.20386.9010
Di(acétate) de dibutylétain, Sigma-Aldrich®
Di(acétate) de dibutylétain
Formule: C₁₂H₂₄O₄Sn
MW: 351,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008697
Numéro CAS: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.006 g/l (20°C)
Melting Point 12 °C
Boiling Point 142 - 145 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 1.7 hPa (25 °C)
Flash Point 143 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité