Dibutylétain dilaurate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20421.0250 8.20421.9058 8.20421.1000
8.20421.0250EA 67.9 EUR InStock
8.20421.0250 8.20421.9058 8.20421.1000
Dibutylétain dilaurate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dibutylétain dilaurate
Formule: C₃₂H₆₄O₄Sn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008963
Numéro CAS: 77-58-7
EINECS: 201-039-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 25 - 27 °C
Molar Mass 631.55 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité