Trimethyloxonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par acidimétrie) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41638.0010EA 0 EUR InStock
8.41638.0010
Trimethyloxonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par acidimétrie) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Formule: C₃H₉BF₄O
MW: 147,91 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011798
Numéro CAS: 420-37-1
ONU: 3131
ADR: 4.3 (8),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 95.0 %
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité