Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 98.0-102.0%, Solarpur®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Sulfate de cadmium (II) 8/3-hydraté
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.45500.1000EA 190 EUR InStock
8.45500.1000
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté 98.0-102.0%, Solarpur®, Sigma-Aldrich®
Cadmium (II) sulfate 8/3-hydraté
Formule: 3CdSO₄·8H₂O
MW: 256,51 g/mol (anhy)
Point de fusion: 41 °C
Densité: 3,79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD02253000
Numéro CAS: 7790-84-3
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric, CdSO₄.8/3 H₂O) 98.0 - 102.0 %
Identity Cd (ICP) passes test
Identity (SO₄) passes test
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 6.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Na (Sodium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %
Zn (Zinc) ≤ 0.002 %
Al (Aluminium) ≤ 50 ppm
Co (Cobalt) ≤ 50 ppm
Ni (Nickel) ≤ 50 ppm
Cr (Chromium) ≤ 50 ppm
Mn (Manganese) ≤ 50 ppm
As (Arsenic) ≤ 50 ppm
Sn (Tin) ≤ 50 ppm
Sb (Antimony) ≤ 50 ppm
Li (Lithium) ≤ 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité