Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II)
Fournisseur: Molekula
MOLE11742172-5GEA 0 EUR InStock
MOLE11742172-5G
Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II)
Trifluoromethanesulfonate de cuivre (II)
Formule: C₂CuF₆O₆S₂
MW: 361,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077492
Numéro CAS: 34946-82-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité