TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Fournisseur: Molekula
MOLEM10813371EA 0 EUR InStock
MOLEM10813371
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
TES (Acide 2-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)éthane-1-sulfonique)
Formule: C₆H₁₅NO₆S
MW: 229,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007532
Numéro CAS: 7365-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité