Rétinol
Fournisseur: Molekula
MOLEM21418841EA 0 EUR InStock
MOLEM21418841
Rétinol
Rétinol
Formule: C₂₀H₃₀O
MW: 286,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001552
Numéro CAS: 68-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité