4-Picolyl chloride hydrochloride
Fournisseur: Molekula
MOLEM44972750EA 0 EUR InStock
MOLEM44972750
4-Picolyl chloride hydrochloride
4-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012826
Numéro CAS: 1822-51-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité