Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Fournisseur: Molekula
MOLE28404581-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28404581-100G
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Acide (1α,3α,4α,5β)-1,3,4,5-tétrahydroxycyclohexanecarboxylique
Formule: C₇H₁₂O₆
MW: 192,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003864
Numéro CAS: 77-95-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité