4-Chloropyridine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
MOLEM89759763EA 0 EUR InStock
MOLEM89759763
4-Chloropyridine hydrochloride
4-Chloropyridine hydrochloride
Formule: C₅H₅Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00012829
Numéro CAS: 7379-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité