Cyclohexanebutyrate de cadmium (II)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROONIST-1053AEA 1220 EUR InStock
PROONIST-1053A
Cyclohexanebutyrate de cadmium (II)
Cyclohexanebutyrate de cadmium (II)
Formule: C₂₀H₃₄CdO₄
MW: 450,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036398
Numéro CAS: 55700-14-6
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité