Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium monohydraté
Fournisseur: VWR Chemicals
22403.262EA 0 EUR InStock
22403.262
Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium monohydraté
Bis(dihydrogénoorthophosphate) de calcium monohydraté
Formule: H₄CaO₈P₂·1H₂O
MW: 252,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149602
Numéro CAS: 10031-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité